Learn More
Jod-Indikator, technisch, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10614922
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 3703398
Spezifikation
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver