Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, ≥99.8% (Titration), Honeywell™
Artikelnummer. 15697900
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Reagenzgütegrad, ≥ 99.8 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥99.8 % (Titration)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 100 g
Strukturformel Fe2(SO4)3 · xH2O
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) >99.8%
Güte Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3