Learn More
Jod, 99.5+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
61.40 CHF - 258.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Summenformel | I2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 253.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI-Schlüssel | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Jodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694722
|
Fisher Chemical
I/0450/48 |
100 g |
61.40 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10500921
|
Fisher Chemical
I/0450/50 |
250 g |
109.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10694912
|
Fisher Chemical
I/0450/53 |
500 g |
258.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Jodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spezifikation
185 °C | |
7553-56-2 | |
5.1 | |
I2 | |
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Jodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Vapor Density: 8.8 |
113 °C | |
Grau | |
Fest | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
Molekulares Iod | |
807 | |
253.81 g/mol | |
0.41 hPa 25 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Iodine
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.