Learn More
Jodid-Jodat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/128 M I2 (1/64 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625210
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 1/128 M I2 (1/64 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0, 1310-58-3, 7758-05-6, 7732-18-5
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011355
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodid-Iodat-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 1/128 M I2 (1/64 N)
CAS Max. % 1.2%, ≥95.0000%
CAS Min. % ≥95.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587194
IUPAC-Name Kalium; Iodat
Molekulargewicht (g/mol) 166.00
Verpackung Ampulle
Dichte 1.160 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodide Iodate concentrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide