Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-Klonierungskit für die Sequenzierung, ohne kompetente Zellen
Eine hocheffiziente, 5-minütige Klonierungsreaktion zum direkten Einfügen von Proofreading-Polymerase-amplifizierten PCR-Produkten mit stumpfen Enden in einen Plasmidvektor für die Sequenzierung
520.00 CHF - 772.00 CHF
Spezifikation
Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
---|---|
Klonierungsmethode | Blunt TOPO™ |
Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase I-aktivierter pCR™4Blunt TOPO™ Vektor • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • T3-, T7-, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
Format | Kit |
Produktlinie | TOPO™ |
Includes: Topoisomerase I-aktivierte pCR™4Blunt-TOPO™ Vektor; Salzlösung; dNTPs; Kontroll-Template; T3, T7, M13 Vorwärts- und M13 Rückwärtsprimer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513837
|
Invitrogen™
450159 |
10 Reaktionen |
520.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11533837
|
Invitrogen™
450031 |
25 Reaktionen |
772.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Verwendet den pCR™4Blunt TOPO™ Vektor mit spezieller Sequenzierung der Primerstellen, die bei jeder Reaktion mehr Insertsequenz und weniger Vektorsequenz ergeben. Enthält alle notwendigen Hilfsmittel zur Klonierung und Selektion rekombinanter Vektoren, die das PCR-Fragment Ihrer Wahl enthalten. Resistent gegen Ampicillin (AMPR) und Kanamycin (KanR).
pCR4Blunt TOPO Vektor: Optimiert für die Sequenzierung
Der pCR4Blunt TOPO Vektor besitzt eine minimierte multiple Klonierungsstelle (MCS) und somit eine kürzere Distanz zwischen den Bindungsstellen der Sequenzierprimer und dem Insert (ab 33 bp). Dadurch ergeben die Sequenzierreaktionen weniger Vektorsequenz und mehr Insertsequenz. Der pCR4Blunt TOPO Vektor bietet Bindungsstellen für vier standardmäßige Sequenzierprimer: M13 forward, M13 reverse, T7 und T3. Davon enthalten die Kits je einen Aliquot.
pCR4Blunt TOPO Klon-Selektion und -Manipulation
Der pCR4Blunt TOPO Vektor enthält Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzmarker und eine LacZα-ccdB-Genfusion für die Positivselektion und das Blau-Weiß-Screening. Die minimierte multiple Klonierungsstelle des Vektors umfasst abgrenzende EcoRI-Schnittstellen für eine vereinfachte Exzision klonierter PCR-Produkte und eine einzigartige Sse8387I-Stelle für Nested Deletions vor der Sequenzierung. T7- und T3-Promoter sind auch für die In-vitro-Transkription vorhanden.
Vereinfachte TOPO basierte Klonierung
Mit dem TOPO Verfahren sind für die Klonierung weder PCR-Primer mit spezifischen integrierten Sequenzen, noch Post-PCR-Verfahren, eine Vektorpräparation oder andere zeitintensive Schritte zur DNA-Manipulation erforderlich. Geben Sie Ihre PCR-Reaktion einfach zum mitgelieferten Vektor mit gebundener Topoisomerase, warten Sie 5 Minuten, und führen Sie die Transformation in kompetente E. coli-Zellen durch.
Effiziente Klonierung
Mit bis zu 95 % der Klone, die das gewünschte Insert tragen, können Sie das Screening der Klone reduzieren, was Zeit und Geld spart. Der pCR4Blunt TOPO Vektor hat keine Überhänge für eine effiziente Ligation von PCR-Produkten, die durch thermostabile Proofreading-Polymerasen, PCR-Produkte mit stumpfem Ende generieren.
Das am häufigsten verwendete Klonierungskit
Seit über zehn Jahren verlassen sich Tausende Wissenschaftler bei der Klonierung auf das TOPO Verfahren. Die schnelle, einfache und effiziente TOPO Klonierung kam bereits bei einer Vielzahl von Vektoren und in unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz.
Kit-Optionen: Das Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungs-Kit für die Sequenzierung
Das Zero Blunt TOPO PCR-Klonierungs-Kit für die Sequenzierung ist mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile gemäß Ihrer Anforderungen bieten:
- Allgemeine Klonierung: Top10-Zellen (Kat.-Nr. K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
- Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K2880-20, K2880-40)
- Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R (Kat.-Nr. K2895-20)
- Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Kat.-Nr. K2835-20)
- Ihre eigenen Zellen (Kat.-Nr. 450159 und 450031)
- Schnell und einfach: Von der PCR zum Klon in nur drei Schritten einschließlich einer 5-minütigen Klonierungsreaktion
- Effizient: Bis zu 95 % der Klone mit dem korrekten Insert
- Bewährt: Zuverlässige Leistung seit mehr als zehn Jahren und mit über 20.000 Referenzen
- Einfach: Keine Ligase, Post-PCR-Verfahren oder PCR-Primer mit bestimmten Sequenzen erforderlich
- Präzise: Für die Verwendung mit High-Fidelity-DNA-Polymerasen ist kein A-Überhang am PCR-Produkt erforderlich
- Antibiotische Resistenz: Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Klonierung, PCR-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) | |
Box 1: • Topoisomerase I-aktivierter pCR™4Blunt TOPO™ Vektor • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • T3-, T7-, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
|
TOPO™ | |
T7, T3 | |
TOPO Klonierungsvektoren |
Blunt TOPO™ | |
Kit | |
PCR-Klonierungskit | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.