Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water
GREENER_CHOICE
Designed for use in all molecular biology applications
24.66 CHF
Spezifikation
pH 6 bis 8
Güte Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Behandlung(en) Not DEPC-Treated
Reinigungsverfahren Membrane-Filtered
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15657708
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
10977015
500 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity
  • Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Our distilled water system is routinely monitored for compliance with current USP monograph test requirements for Water for Injection (WFI)
  • Sustainable packaging
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 8
Flasche
Membrane-Filtered
Nachhaltige Verpackung
Molekularbiologie
Not DEPC-Treated
UltraPure
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : • 1 bottle of UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water (500 mL/bottle)
Store at room temperature.