Learn More
Invitrogen™ Trypan-Blaufärbemittel (0,4 %) zur Verwendung mit automatischem Countess™ Zellzähler
Zur Verwendung mit dem automatischen Countess™ Zellzähler
Marke: Invitrogen™ T10282
44.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Dient zur Identifizierung von toten Zellen
- Nachweisverfahren: Kolorimetrisch
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
Spezifikation
Färbemittel | |
Blau | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Inhalt: 2 1 ml-Fläschchen mit 0,4 % Trypan-Blaufärbemittel. Lagerung bei Raumtemperatur. | |
Raumtemperatur |
Countess™ Automatisierter Zellzähler (C10227) | |
Kolorimetrisch | |
Trypanblau | |
2 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Trypan Blue stain 0.4% *for use with Countess automated cell counter*
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2, 7-Naphthalenedisulfonicacid, 3, 3-¢(3, 3-dimethyl¢1, 1-biphenyl!-4, 4-diyl)bis(azo)!bis¢5-amino-4
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.