Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Orange Ladepuffer
Eine 6X-Lösung zum einfachen Beladen und Nachverfolgen von DNA-Proben in Agarose-Gelen
Marke: Invitrogen™ 10482028
59.38 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00454kg
Includes: TrackIt™ Cyan/Orange Ladepuffer besteht aus 30 % (v/v) Glycerin, 60 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 60 mmol EDTA, 0,36 % (w/v) XCFF und 2,4 % (w/v) Orange G. TrackIt™ Cyan/Gelb Ladepuffer setzt sich zusammen aus 30 % (v/v) Glycerin, 60 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 60 mmol EDTA, 0,36 % (w/v) XCFF und 3,6 % (w/v) Tartrazin
Beschreibung
TrackIt™ Ladepuffer enthalten zwei Tracking-Farbstoffe, eines, das hinter der Probe und eines, das vor der Probe läuft. Die Tracking-Farbstoffe dienen als visuelle Marker zur Nachvollziehung der Migration während der Elektrophorese und zeigen an, wann die maximale Auflösung von DNA-Fragmenten erreicht wurde. Darüber hinaus wird die Visualisierung von DNA-Bändern nicht durch die Verfolgung von Farbstoffen verdeckt, da sie außerhalb der Grenzen der meisten DNA-Proben liegen.
- TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer wird für DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 10 Kb empfohlen
- TrackIt Cyan/Gelb Ladepuffer wird für DNA-Fragmente zwischen 10 bp und 1 Kb empfohlen
- Kompatibel mit Agarose- und E-Gel™ Gelen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Spezifikation
• 3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer Bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur oder bei 4 C lagern. Bei längerer Lagerdauer bei –20 °C lagern. |
|
6X | |
Orange G, Xylol Cyanol, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
0,5 ml | |
TrackIt™ |
Probenladepuffer | |
Agarose | |
Ladepuffer | |
Agarose-Gele | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.