Learn More
Invitrogen™ Total RNA Lysis Solution, Nucleic Acid Purification
Isolierung intakter RNA
Marke: Invitrogen™ 4305895
277.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gesamt-RNA-Lyselösung ist ein 2x-Konzentrat, das sich ideal für die chemische Zersetzung von Zellen und Gewebe (kultivierte Zellen, Primärzellenisolate und tierisches/pflanzliches Gewebe) vor der RNA- oder DNA-Extraktion eignet. Nach der nachfolgenden Aufreinigung (z. B. mit der PrepStation 6100) lässt sich intakte RNA isolieren, die frei von kontaminierenden Proteinen und Metallionen ist. Gesamt-RNA-Lyselösung ist das empfohlene Reagenz für das Gesamt-RNA-Isolierungssystem für die ABI PRISM™ 6100 Nukleinsäure-PrepStation.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, allgemeine Reagenzien und Zubehör für die RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
2X | |
6100 Nukleinsäure-PrepStation | |
250 mL |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
100 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.