Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from other body fluids)
Einfache Isolierung von Exosomen aus Körperflüssigkeitsproben mit unserem einfachen, zuverlässigen Protokoll.
Marca: Invitrogen™ 4484453
437.35 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Allerta:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Descrizione
Das Total Exosome Isolation Reagent aus anderen Körperflüssigkeiten ermöglicht eine schnelle und effiziente Anreicherung intakter Exosome aus Liquor Cerebrospinalis (CSF), Ascitenflüssigkeit, Fruchtwasser, Milch und Speichel mit einem Protokoll, das je nach Probengröße skalierbar ist.
- Maximale Rückgewinnung intakter Exosomen für jede Art von Downstream-Prozess
- Problemlose Isolierung von Exosomen dank unseres einfachen und verlässlichen Protokolls
- Langwierige Ultrazentrifugationen entfallen
- Maximale Flexibilität – kann je nach Probengröße nach oben oder unten skaliert werden
Biomarker-Nachweis, Zellanalyse, klinisch, exosomale Biomarkeranalyse, Exosom-Isolierung, Exosome, Organellen-Isolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Specifica
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Exosomen | |
6 mL |
Gesamt-Exosom-Isolationsreagenz | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.