Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten
1274.00 CHF - 2270.00 CHF
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm | DH5α |
---|---|
Klonierungsmethode | Topo™-TA |
Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Lagerung bei -68 bis -85 °C. |
Format | Kit |
Produktlinie | One Shot™ |
Includes: Topoisomerase I-aktivierte PCR™ II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontrollvorlage; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Supercoiled pUC19-Kontrollplasmid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10053172
|
Invitrogen™
K462040 |
50 Reaktionen |
2270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738414
|
Invitrogen™
K462001 |
25 Reaktionen |
1274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verwendet einen PCR™-TOPO™ Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- Auswahl zwischen T7 (pCR2.1-TOPO) oder T7 und SP6 (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
- EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
- Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
- Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
DH5α | |
Box 1: • Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Box 2: • One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli • S.O.C.-Medium • Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid Lagerung bei -68 bis -85 °C. |
|
One Shot™ | |
T7, SP6 |
Topo™-TA | |
Kit | |
Klonierungskit | |
TOPO TA-Klonierungsvektoren |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.