Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Maximieren Sie Ihre Ausbeute an vollständiger cDNA sowie die der gesamten cDNA-Synthese
Marke: Invitrogen™ 11917010
3044.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22010" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Reagenzien und Puffer für 10 Erst- und Zweistrang-DNA-Synthesereaktionen, die 25 bis 50 μg Gesamt-RNA oder 0.2 bis 5 μg mRNA in doppelsträngige cDNA umwandeln.
Requires : Primer
Beschreibung
Enthält alle Reagenzien (mit Ausnahme eines oligo (DT)-haltigen Primers), die für die Herstellung hochwertiger doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder Poly A+-selektierter RNA (mRNA) erforderlich sind.
Einfach, zuverlässig und störungsfrei
das hochgestellte doppelsträngige cDNA-Synthesekit bietet eine einfache, zuverlässige und problemlose Methode, mit der RNA-Vorlagen in cDNA umgewandelt werden können, um sie in Klonen und Experimenten zum Bibliotheksaufbau zu verwenden. Die im Protokoll des SuperScript Doppelsträngigen cDNA-Synthesekits beschriebenen Reaktionen wurden entwickelt, um 25 – 50 µg Gesamt-RNA oder 0,2 – 5 µg mRNA in cDNA des ersten und zweiten Stranges umzuwandeln (verwenden Sie Ihren eigenen Primer). Profitieren Sie von den Vorteilen eines getesteten Protokolls und Reagenzien von gleichbleibender Qualität. Um mit diesem Kit das bestmögliche cDNA-Produkt zu erhalten, verwenden Sie ein hochwertiges RNA-Substrat.
- Zuverlässigkeit: Jeder Puffer, jedes Reagenz und jedes Enzym im Kit hat dieselbe hohe Qualität, die Sie von Life Technologies erwarten
- Leistungsverhalten: SuperScript II ist ein Enzym, dem Sie bei der hochwertigen, universalen Erststrangsynthese mit hoher Ausbeute vertrauen können
- Optimale Temperatur: 42 °C
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Kennzeichnung, Expression Array-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligo-Synthese, PCR- und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Inhalt: Das Kit enthält Reagenzien und Puffer für 10 Erst- und Zweitstrang-cDNA-Synthesereaktionen, die 25 bis 50 µg Gesamt-RNA oder 0,2 bis 5 µg mRNA in doppelsträngige cDNA umwandeln. Lagerung: Bei -20 °C lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
|
Direkte Markierung | |
SuperScript™ | |
10 Reaktionen | |
Nasseis | |
cDNA (doppelsträngig) |
Kit | |
42 °C | |
cDNA-Synthese-Kit | |
SuperScript™ II | |
Mikroarray-Analyse | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.