Learn More
Invitrogen™ SequenceRx Enhancer Solution A
Entwickelt zur Verbesserung der Länge und Qualität von Sequenzierungsdaten aus schwierigen Sequenzierungsmatrizen
Marke:  Invitrogen™ 12238010
457.52 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11568686
  • 602.00 CHF / 200 Reaktionen
Verfügbar ab: 07-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das SequenceRx Enhancer System ist ein Panel aus sieben Co-Lösungsmitteln, die einzeln zu automatisierten fluoreszierenden DNA-Sequenzierungsreaktionen hinzugefügt werden. Dieses System ist nicht für den Einsatz auf langen Poly-A-Strecken ausgelegt.
  • Nützlich für Vorlagen, die Bereiche mit sekundärer Struktur enthalten, z. B. hohe GC-Inhalte, kleine Nukleotid-Wiederholungen, Haarnadeln, direkte Wiederholungen und invertierte Wiederholungen.
  • Erfordert keine Änderung der Protokolle – die SequenzRx Lösung ersetzt einen Teil des Wassers, das dem Reaktionsgemisch zugegeben wird
  • Kompatibel mit allen Sequenzierungschemikalien und -plattformen
  • Verwendet eine Reaktion, um die Sequenz für alle vier Nukleotide zu bestimmen (100 Reaktionen gleich 100 Vorlagen)
Sanger-Sequenzierung, Sanger-Sequenzierungstechnologie und -Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Sequenzierung
Verstärkerlösung
Sequenziergeräte (Kapillarelektrophorese-basiert)
200 Reaktionen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis