Learn More
Invitrogen™ RediLoad™ Loading Buffer
Entwickelt für einfaches Beladen und Nachverfolgen von PCR-Produktläufen in Agarose-Gelen
Marke: Invitrogen™ 750026
Beschreibung
RediLoad™ wird vor der Amplifikation direkt zum PCR-Reaktionsgemisch hinzugefügt. RediLoad verfügt über ein Reagenz, das die Dichte erhöht, um eine einfache Beladung zu ermöglichen und einen roten Farbstoff, der bei etwa 25 bp migriert, um eine einfache Überwachung der Elektrophorese zu ermöglichen. RediLoad kann als Ersatz für den konventionellen Agarose-Ladepuffer verwendet werden und wird in einer 10x Konzentration geliefert. Kompatibel mit allen Agarose-Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). | |
10X | |
Roter Farbstoff (25 bp) | |
E-Gel™, Agarose-Gele | |
10 mL |
Probenladepuffer | |
Agarose | |
Ladepuffer | |
RediLoad™ | |
Raumtemperatur |