Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Wash Buffer W1
Zur Verwendung mit dem PureLink™ PCR Aufreinigungskit
Marke: Invitrogen™ K310006
31.83 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Puffer wird durch Zugabe von 160 ml von 100 % Ethanol aktiviert.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Waschpuffer | |
PCR-Produkt | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Waschpuffer W1 für die PCR-Aufreinigung | |
Raumtemperatur |
Den Waschpuffer bei Raumtemperatur lagern | |
DNA | |
PureLink™ | |
40 mL | |
PureLink™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.