Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Kieselgel-Zentrifugationssäule
96.25 CHF - 1116.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das Kit enthält Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch. Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Format | Spin-Säule |
Max. Elutionsvolumen | 20 µl |
Min. Elutionsvolumen | 5 μl |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Includes: Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10409033
|
Invitrogen™
K310050 |
50 Aufreinigungen |
255.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10490344
|
Invitrogen™
K310010 |
10 Aufreinigungen |
96.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10043063
|
Invitrogen™
K310250 |
250 Aufreinigungen |
1116.00 CHF
250 Ansätze |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PureLink™ PCR Micro Kits eignen sich ideal für die Reinigung und Konzentration von DNA aus ertragsarmen PCR- oder Restriktionsverdauungsreaktionen. Diese hoch aufgereinigten DNA-Fragmente und Amplikonen liefern hervorragende Ergebnisse in Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonierung, PCR und Markierung. PureLink™ PCR Micro Kits bieten eine einfache und schnelle Methode zur Reinigung und Konzentration von DNA-Fragmenten mit einer Größe von 100 bp bis 12 Kb. Das einzigartige Mikrodüsendesign ermöglicht bis zu 95 % Rückgewinnung von DNA-Fragmenten mit nur 5 μl Elutionsvolumen. Mit einem Varianzkoeffizienten von weniger als 10 % im Elutionsvolumen können Sie sicher sein, dass kein Ethanol von den Waschschritten überführt wird, was Ihnen beste Erfolgschancen in Downstream-Prozessen bietet. Die Entfernung von Primern, dNTPs, Enzymen und Salzen übersteigt 98,5 %. Mit diesem Kit können auch nicht aufgenommene farbstoffmarkierte Nukleotide aus einer cDNA-Markierungsreaktion effizient entfernt werden.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das Kit enthält Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch. Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 µl | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PCR-Mikro-Kit | |
100 bp bis 12 kb | |
125 µl | |
Cloning, Standard-PCR |
Spin-Säule | |
5 μl | |
PureLink™ | |
10 min | |
Raumtemperatur | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule |
Sicherheit und Handhabung
- PCR Micro Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.