Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 PCR Purification Kit
Kieselgelplatte
Marke: Invitrogen™ K310096A
1022.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Vier 96-Well-Mikrotiterplatten und ausreichend Reagenzien für die Reinigung von vier 96-Well-Platten
Beschreibung
Das PureLink™ Pro 96-PCR-Aufreinigungs-Kit kombiniert fortschrittliche Silika-Plattenextraktionschemie mit einem für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung der PCR-Reinigung optimierten 96-Well-Miktrotiterplattendesign in nur 20 Minuten. Das PureLink™ Pro 96-PCR-Aufreinigungs-Kit ermöglicht eine schnelle und effiziente Entfernung von kurzen Primern, dNTPs, Enzymen, fehlerhaften PCR-Produkten und Salzen aus PCR-Produkten. Das einfache PureLink™ Verfahren zum Binden/Waschen/Eluieren erleichtert die routinemäßige Reinigung doppelstrangiger DNA-Fragmente von 100 bp bis 12 kb.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro 96-PCR-Aufreinigungs-Kit bietet optimierte 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbhohem Rand für höheres Leistungsverhalten und bessere Ergebnisse. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Darüber hinaus kann die Probenverarbeitung manuell über eine Labortisch-Vakuumkammer, durch Zentrifugation oder mit einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Die Ausführung der Platte mit Halbrand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
PCR-Produkte, die mit dem PureLink™ Pro 96-PCR-Aufreinigungs-Kit gereinigt wurden, zeigen herausragende Leistung in Downstream-Prozessen wie Klonierung automatischer fluoreszierender DNA-Sequenzierung, PCR, Kartierung von Restriktionsstellen und Markierung.
Hochdurchsatzkompatibel
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das PureLink™ Pro 96 PCR-Aufreinigungskit enthält vier 96-Well-Platten und ausreichend Reagenzien zur Durchführung von 4 96-Well-Reinigungen. Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate stabil. | |
50 µl (Zentrifuge), 100 µl (Vakuum), 150 µl | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
PCR-Aufreinigungskit | |
1 Kit | |
Mini | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
DNA | |
96 Aufreinigungen |
Kit | |
Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo, Tecan Genesis | |
PureLink™ | |
Molekularbiologische Qualität | |
20 min | |
Raumtemperatur | |
Next-Generation Sequencing (NGS), Cloning | |
Kieselgelplatte | |
PCR-Produkt |