Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit
Keine Notwendigkeit für Alkoholausfällung oder Entsalzung
Marke:  Invitrogen™ K210001
903.16 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10525023
  • 1348.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ausreichende PureLink Säulen, Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen und Reagenzien für 100 Aufreinigungen.
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink HQ Mini Plasmid Aufreinigungskit wurde für die Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA entwickelt, die für Restriktionsenzymverdau, PCR, Sequenzierung, bakterielle Zelltransformation und Säugetierzelltransfektion geeignet ist. Mit dem Kit kann Plasmid-DNA aus verschiedenen Mengen bakterieller Zellen isoliert werden.
Das PureLink HQ Mini Plasmid Aufreinigungskit bietet die folgenden Vorteile:
• Höhere Spin-Säulenkapazität für Plasmid-DNA im Vergleich zu anderen handelsüblichen Plasmid-Aufreinigungssystemen
• Zur Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA in weniger als einer Stunde
• Minimale Kontamination der gereinigten Probe durch genomische DNA
• Zuverlässige Leistung der gereinigten DNA in Downstream-Prozessen
Prozessübersicht
Bakterienzellen werden pelletiert, resuspendiert und lysiert. Das Lysat wird dann neutralisiert, und die Bedingungen werden für die anschließende Bindung angepasst. Nach der Klärung durch Zentrifugation wird das Lysat über die PureLink Spin-Säule verarbeitet. Die DNA bindet an die Kieselgelmembran in der Säule, und Verunreinigungen werden in einem einzigen Waschschritt entfernt. Die DNA wird dann in Elutionspuffer oder Wasser eluiert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Zentrifugationssäule
Bakterienkultur
Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Plasmid-DNA-Aufreinigungskit
Raumtemperatur
Das PureLink HQ Minikit zur Aufreinigung von Plasmid-DNA enthält PureLink Säulen, Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen und Reagenzien, die für 100 Aufreinigungen ausreichend sind. Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Resuspensionspuffer nach Zugabe von RNase A bei +4 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden.
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Mini
PCR, Transfektion, Sequenzierung, Transformation, Klonierung
100 Aufreinigungen
PureLink™
100 Aufreinigungen
Plasmid-DNA
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.