missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure BAC Buffer Kit
Das Kit enthält zusätzliche Puffer und Reagenzien für größere Bakterienkulturen
Marke: Invitrogen™ K210018
Includes: Das PureLink HiPure BAC-Pufferkit enthält Resuspensionspuffer (R3) (250 ml), Lysepuffer (L7) (250 ml), Präzipitationspuffer (N3) (250 ml) und RNase A (20 μg/ml) (5 ml). Alle Komponenten des PureLink HiPure BAC-Pufferkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern.
Beschreibung
- Das PureLink HiPure BAC-Pufferkit bietet zusätzliche Puffer und Reagenzien für die Isolierung der BAC-DNA (Bacterial Artificial Chromosom) mit PureLink HiPure Plasmid-Kits
- PureLink HiPure Plasmid-Kits verwenden proprietäres Anionenaustauschharz, mit dem Sie hochwertige BAC-DNA aus E. coli-Kulturen reinigen können
- BAC-DNA erfordert die Verwendung großer Mengen an Bakterienkulturen für eine brauchbare DNA-Ausbeute
- Aus 100 ml Kultur können Sie voraussichtlich ∽40 μg BAC-DNA reinigen
- Das PureLink HiPure BAC-Pufferkit enthält ausreichend Reagenzien für fünf BAC-Maxipreps, 25 BAC-Midipreps oder 100 BAC-Minipreps
Amplified Fragment Length Polymorphism-AFLP™, Bacterial Artificial Chromosome (BAC)-Fingerprinting, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, DNA-Sequenzierung, Fragmentanalyse, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das PureLink™ HiPure BAC-Pufferkit enthält Resuspensionspuffer (R3) (250 ml), Lysepuffer (L7) (250 ml), Präzipitationspuffer (N3) (250 ml) und RNase A (20 g/ml) (5 ml). Alle Komponenten des PureLink™ HiPure BAC-Pufferkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern. | |
Anionenaustauschharz | |
BAC-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
BAC-Puffer-Kit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Bakterienkultur | |
Sequenzierung, Klonierung, Transformation, Transfektion, In-vitro-Transkription | |
PureLink™ | |
1 kit | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.