Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 HQ Plasmid DNA Purification Kit
Keine Alkoholausfällung oder Entsalzung erforderlich
Marke:  Invitrogen™ K210096
Artikelnummer. 10741164
  • 3010.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das PureLink HQ Minikit zur Aufreinigung von Plasmid-DNA enthält PureLink Säulen, Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen und Reagenzien, die für 100 Aufreinigungen ausreichend sind.
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink HQ 96 Kit zur Aufreinigung von Plasmid-DNA wurde für die Hochdurchsatz-Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA aus Bakterienzellen entwickelt. Es kann mit einer Vakuumkammer oder einer Zentrifuge verwendet werden und ist kompatibel mit automatisierten Liquid-Handling-Arbeitsstationen.
Das PureLink HQ 96 Kit zur Aufreinigung von Plasmid-DNA bietet die folgenden Vorteile:
• Fähigkeit zur Isolierung von bis zu 10 µg Plasmid-DNA pro Well
• Zur Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA in 30-45 Minuten entwickelt
• Minimale genomische DNA-Kontamination in der gereinigten Plasmid-DNA
• Kompatibel mit automatisierten Liquid-Handling-Arbeitsstationen
• Zuverlässige Leistung der gereinigten Plasmid-DNA in Downstream-Prozessen wie der Säugetiertransfektion
Prozessübersicht
Bakterienzellen werden geerntet und im Resuspensionspuffer mit RNase resuspendiert. Die Zellen werden mit einem alkalischen/SDS-Zelllyseverfahren lysiert. Das Lysat wird dann neutralisiert, und die Bedingungen werden für die anschließende Bindung angepasst. Nach der Lysat-Klärung mit der PureLink HQ 96 Klärungsplatte wird das Lysat über die PureLink HQ 96 Bindeplatte verarbeitet. Die DNA bindet sich an die Silika-basierte Membran in der Platte, und Verunreinigungen werden durch Waschen mit Waschpuffer entfernt. Die DNA wird dann in einem salzarmen Elutionspuffer oder Wasser eluiert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von 384 (4 × 96) Isolierungen.
Zu den Reagenzien gehören:
• Resuspensionspuffer (R1)
• Lysepuffer (L1)
• Neutralisations-/Bindepuffer (B1)
• Waschpuffer (W1)
• Elutionspuffer; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 (E1)
• RNase A
• PureLink HQ 96 Klärplatte
• PureLink HQ 96 Bindungsplatte
•Empfänger-Platte
• Klebefolie für Platten
Kieselgelplatte
Plasmid-DNA
PCR, Transfektion, Sequenzierung, Transformation, Klonierung
4 x 96 Aufreinigungen
PureLink™
4 x 96 preps
Plasmid-DNA
96-Well-Platte
Bakterienkultur
Workstation für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten
Geeignet für hohe Durchsätze
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Plasmid-DNA-Aufreinigungskit
Raumtemperatur
30 min bis 40 min
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.