Learn More
Invitrogen™ pPICZα A, B und C Pichia-Vektoren
Ermöglicht eine hochgradige, Methanol-induzierbare Expression des gewünschten Gens in Pichia und kann in Pichia-Stämmen verwendet werden, einschließlich X-33, SMD1168H und KM71H
Marke: Invitrogen™ V19520
1462.86 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Je 20 μg lyophilisiertes pPICZ A, B und C werden mitgeliefert
Beschreibung
- Rekombinante Proteine werden als Fusionen mit einem N-terminalen Peptid exprimiert, das das Saccharomyces cerevisiae 5'-Faktor-Sekretionssignal kodiert
- pPICα Vektoren enthalten AOX1-Promoter
- Alle drei Leserahmen (A-, B- und C-Versionen) werden zur Erleichterung des In-Frame-Klonens mit C-terminalen Peptiden bereitgestellt
- α-Faktor-Sekretionssignal zur Ausrichtung der sezernierten Expression von rekombinantem Protein
- Zeocin-Resistenzgen für die Selektion in E. coli und Pichia
- C-terminales Peptid, das c-Myc-Epitope und Polyhistidin (6xHis)-Tags für Nachweis und Aufreinigung von rekombinantem Fusionsprotein enthält
Pichia pastoris Expressionssysteme, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Hefeexpression
Spezifikation
AOX1. | |
Je 20 µg lyophilisiertes pPICZα A, B und C werden mitgeliefert (Lagerung bei -20 °C) | |
Raumtemperatur | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pPIC |
Pichia-Expressionsvektor | |
Zeocin™ (ZeoR) | |
His-Tag (6x), c-Myc Epitop-Tag | |
20 μg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.