Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Ein empfindliches und praktisches System für die Detektion per Echtzeit-PCR mit dem Farbstoff SYBR™ Green I.
626.00 CHF - 2765.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Includes: Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25 ml), 50 mM Magnesiumchlorid (1 ml), ROX Referenzfarbstoff (100 μl), 20x BSA (300 μl)
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10633863
|
Platinum™, SYBR™
11733046 |
500 Reaktionen |
2765.00 CHF
500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10623863
|
Platinum™, SYBR™
11733038 |
100 Reaktionen |
626.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das SuperMix-Format kombiniert Amplifikations- und Detektionsreagenzien in einem gebrauchsfertigen Gemisch, was die Nutzung erleichtert und zu reproduzierbaren Ergebnissen führt.
- Platinum™ Taq DNA-Polymerase zur sensitiven Amplifikation schon ab 10 Kopien des Ziels
- 100 % dUTP- und UDG-Enzym zur Verhinderung von Verschleppungskontamination; dies spart Zeit, da weniger Versuche misslingen
- Separate Röhrchen mit ROX Referenzfarbstoff und BSA ermöglichen eine einfache Optimierung auf 96-Well-Platten und Glaskapillarinstrumenten
- SYBR™ Green I Farbstoff für den einfachen Nachweis von Echtzeit-Produkten
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
SYBR | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
Platinum™, SYBR™ | |
Trockeneis | |
DNA (genomisch), cDNA |