Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase
Das praktische 2X-Format ermöglicht die weitere Zugabe von Template und Primer in jeder gewünschten Konzentration.
Marke:  Invitrogen™ 10928042
Artikelnummer. 10606343
  • 2090.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das SuperScript III One-Step RT-PCR-System mit Platinum Taq DNA-Polymerase ist für den praktischen, empfindlichen und reproduzierbaren Nachweise und die Analyse von RNA-Molekülen per RT-PCR konzipiert.
  • Die Komponenten für cDNA-Synthese und PCR befinden sich zusammen in einem Röhrchen mit Gen-spezifischen Primern und Ziel-RNAs, die entweder aus der Gesamt-RNA oder der mRNA stammen.
  • Die reverse Transkription folgt automatisch nach dem PCR-Zyklus ohne zusätzliche Schritte.
  • Einsatz des SuperScript One-Step Systems Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten: RT/Platinum Taq Mix und 2X-Reaktionsgemisch.
  • Der RT/Platinum Taq Mix enthält eine Mischung aus SuperScript II Reverse Transkriptase und Platinum Taq DNA-Polymerase für eine optimale cDNA-Synthese und PCR-Amplifikation.
  • SuperScript II RT ist eine modifizierte Version von Moloney Murine Leukemia Virus (M-MLV-RT) zur Reduzierung der RNase-H-Aktivität und Erhöhung der thermischen Stabilität.
  • Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine Taq DNA-Polymerase im Komplex mit einem urheberrechtlich geschützten Antikörper, der die Polymerase-Aktivität bei Raumtemperatur hemmt
  • Der Antikörper wird denaturiert, und die Polymerase-Aktivität wird während des Denaturierungsschritts im PCR-Zyklus bei 94 °C wiederhergestellt
  • Dies ermöglicht einen automatischen „Hot Start“ in der PCR, wodurch die Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute erhöht wird.
  • Das 2X-Reaktionsgemisch besteht aus einem urheberrechtlich geschützten Puffersystem, optimiert für die reverse Transkription und die PCR-Amplifikation, für den universellen Einsatz optimiertes Mg2+, Desoxyribonukleotidtriphosphate und Stabilisatoren
  • Endgültige Produktgröße: Max. 3 kb
One-Step RT-PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Superscript II RT/Platinum Taq DNA Polymerase-Mix (100 μl)
• 2X-Reaktionsgemisch (3x 1 ml)
• 5 mM Magnesiumsulfat (500 μl)
• 50 mM Magnesiumsulfat (1 ml)
Lagerung bei –20 °C.
Kit
Platinum Taq DNA-Polymerase
1-Step-RT-PCR
100 Reaktionen
Keine
PCR-amplifizierte cDNA
100 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Primer-Sonde
1-Schritt-RT-qPCR
30 bis 50 min
55°bis 60 °C
SuperScript II
Nasseis
Integrierter Heißstart
Master Mix
Bis 7 kb