Learn More
Invitrogen™ pGAPZ A, B und C Pichia pastoris-Expressionsvektoren
Erzeugt durch den Austausch des Methanol-regulierten AOX1-Promotors durch den konstitutiven Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase (GAP)-Promotor
Marke:  Invitrogen™ V20020
Artikelnummer. 17144629
  • 1622.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Alle Vektoren sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert. Ein lacZ-positiver Expressionskontrollstamm wird mit dem pGAPZ-Vektor geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Obwohl die Ausbeute jedes Proteins, das im Pichia-System konstitutiv exprimiert wird, von der Toxizität des Proteins für die Hefe abhängt, kann die konstitutive Expression unter der Kontrolle von pGAPZ- oder pGAPZ-Vektoren manchmal höhere Ausbeuten als die induzierbare Expression liefern
Pichia pastoris Expressionssysteme, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Hefeexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GAP
Alle Vektoren sind superhelikal und werden gefriergetrocknet geliefert (bei -20 °C lagern). Ein lacZ-positiver Expressionskontrollstamm wird mit dem pGAPZ-Vektor geliefert. Lagerung der Stämme bei +4 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
His-Tag (6x), c-Myc Epitop-Tag
20 μg
Pichia-Expressionsvektor
Zeocin™ (ZeoR)
Restriktionsenzym/MCS
pGAP