Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 Directional TOPO™ Expression Kit
Linearisierter, mit Topoisomerase I aktivierter pcDNA3.1/V5-His-TOPO-Vektor für 5-minütiges direktionales Klonen und nachfolgende hochstufige Expression
1738.00 CHF - 3135.00 CHF
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
---|---|
Liefertyp | Transfektion |
Promoter | CMV |
Produkttyp | TOPO Expressionskit |
Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
Includes: Box 1: 20 μl pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15 bis 20 ng/μl), 10 μl dNTP Mix, 50 μl Salzlösung, 1 ml steriles Wasser, 20 μl T7 Sequenzierungsprimer (0.1 μg/μl), 20 μl BGH Rückwärtssequenzierungsprimer (0.1 μg/μl), 10 μl Kontroll-PCR-Template (0.1 μg/μl), 10 μl Kontroll-PCR-Primer (jeweils 0.1 μg/μl, 10 μl Expressionsplasmid (0.5 μg/μl); Box 2: 6 ml S.O.C. Medium, 21 × 50 μl TOP10 Zelle, 50 μl pUC19-Kontroll-DNA
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10605583
|
Invitrogen™
K490001 |
20 Reaktionen |
1738.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10472112
|
Invitrogen™
K490040 |
40 Reaktionen |
3135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einsatz des Proofreading-Enzyms: weniger Fehler in geklonten Genen
- Mehr als 90 % der Klone befinden sich in der richtigen Ausrichtung für die Expression, wodurch der Zeitaufwand für das Screening von Kolonien für die Klonausrichtung verringert wird
- CMV-Promotor: hohe Expressionswerte
- C-terminaler V5-His-Fusionstag für den einfachen Nachweis des rekombinanten Proteins mit einem Anti-V5-Antikörper
- 6xHis-Tag für die schnelle Proteinaufreinigung mit Nickel-Chelatharz
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Direktionales TOPO™ | |
TOPO™, pcDNA™ |
Transfektion | |
TOPO Expressionskit | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
Direktionale TOPO Vektoren, pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.