Learn More
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit
Entwickelt für das Klonieren in einem Schritt und die regulierte Expression von Thioredoxin-Fusionsproteinen in E. coli
Marke:  Invitrogen™ K37001
1335.36 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10114702
  • 1712.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält alle für die PCR erforderlichen Reagenzien (außer Taq-Polymerase), einschließlich 200 ng durch Topoisomerase I-aktivierten pBAD/Thio-TOPO-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primer, 20 % L-Arabinose, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Die zweite Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich von 21 50 μl-Einweg-Aliquoten von TOP10 chemisch kompetentem E. coli, S.O.C.-Medium und einem superhelikalen pUC19-Kontrollplasmid.
Beschreibung
Beschreibung
  • PBAD/Thio-TOPO Vektor kodiert His-Patch-Thioredoxin als N-Terminal Fusionspartner
  • Die Thioredoxin-Fusion kann die Löslichkeit vieler schwer exprimierter Proteine deutlich erhöhen und die Ausbeute der Proteinproduktion verbessern
  • Der Vektor verfügt über einen araBAD-Promotor für die streng regulierte Expression in E. Coli I-aktivierten Vektor für fünfminütiges TOPO Klonieren von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • C-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag für die Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zum Nachweis mit Anti-His-(C-Term)-Antikörpern
  • C-terminales V5-Epitop für den Nachweis mit einem Anti-V5-Antikörper
  • Enterokinase-Spaltstelle für eine effiziente Spaltung des N-terminalen Fusionstags mit EKMaxEnterokinase
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Induzierbar
araBAD
Keine
Ampicillin (AMPR)
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle
Zellbasierte Expression
Topo™-TA
pBAD
Arabinose
Lentivirus-Expressionskit
Jedes pBAD TOPO™ ThioFusion™ Expressionskit enthält zwei Boxen und den LMG194 E. coli-Stich. Die pBAD TOPO™ ThioFusion™ Expressionsbox enthält alle für die PCR erforderlichen Reagenzien (außer Taq-Polymerase), einschließlich 200 ng durch Topoisomerase I aktivierten pBAD TOPO™ Vektor, steriles Wasser, dNTPs 10x PCR-Puffer, Salzlösung, Kontroll-Template und -Primer, 20 % L-Arabinose, pBAD-Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und ein Expressionskontrollplasmid. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ Box enthält alle für die Transformation erforderlichen Reagenzien, einschließlich von 21 50 µl-Einweg-Aliquoten von TOP10 chemisch kompetentem E. coli, S.O.C.-Medium und einem superhelikalen pUC19-Kontrollplasmid. Lagerung der One Shot™ Box bei -80 °C. Lagerung des LMG194 E. coli-Stabs bei 2 bis 8 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
TOP10
E. coli
His Tag (6x), V5 Epitope Tag, Thioredoxin
20 reactions
TOPO™, ThioFusion™