Learn More
Invitrogen™ MultiSite Gateway™ Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway™ destination vector
Für das flexible Klonieren von bis zu vier DNA-Fragmenten in einen Gateway Zielvektor
Marke:  Invitrogen™ 12537100
3240.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10312203
  • 4910.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Dazu gehören Vektoren und Primer, Mach1 T1R chemisch kompetente Zellen sowie LR Clonase II Plus- und BP Clonase II-Enzyme.
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit speziell entwickelten att -Stellen für das rekombinatorische Klonen können Sie zwei, drei oder vier DNA-Fragmente in einen Gateway-Zielvektor klonen, der attR1- und attR2-Stellen enthält
  • Der resultierende Expressionsklon ist für nachfolgende Expressions- und Analyseanwendungen bereit
  • Klonen Sie mehrere DNA-Fragmente in einen Vektor ohne Verwendung von Restriktionsenzymen oder Ligasen
  • Nutzen Sie die große Auswahl an Gateway Zielvektoren, oder erstellen Sie Vektoren selbst
  • Ersetzen Sie mehrere Plasmid-Transfektionen durch einen einzigen Vektor, der alle DNA-Elemente von Interesse enthält
  • Multisite Gateway Pro-Kits sind für das Klonen von zwei, drei oder vier DNA-Fragmenten und für die flexible und angepasste Konfiguration von DNA-Fragmenten in einem Gateway Zielvektor erhältlich
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Mehrfach-Genexpression, MultiSite Gateway, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keine (ohne Promotor)
Die MultiSite Gateway™ Pro-Kits enthalten Vektoren und Primer, wie in Tabelle 1 angegeben, One Shot™ Mach1™ T1R chemisch kompetente Zellen, sowie LR Clonase™ II Plus- und BP Clonase™ II-Enzyme. Zellen bei -80°°C lagern Lagern Sie Clonase-Enzyme™ bei -20 °C für bis zu 6 Monate oder bei -80 °C für die Langzeitlagerung. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Bis zu 4 Fragmente
Gateway™
Gateway System Destinationsexpressionsvektor
Gateway™
MultiSite Gateway Vektoren
Klonen Sie einen eigenen Promotor, Mehrfach-Genexpression