Learn More
Invitrogen™ MaV203 Competent Yeast Cells, Subcloning Scale
Entwickelt für den Einsatz mit dem ProQuest™ Zwei-Hybrid-System
Marke:  Invitrogen™ 11445012
Artikelnummer. 11598646
  • 532.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S. cerevisiae-Stamm MAV203 enthält Deletionen in endogenen GAL4- und GAL80-Genen für die Verwendung mit GAL4-basierten Doppelhybridsystemen
  • Enthält leu2- und trp1-Mutationen für die Auswahl der ProQuest-Köder- und Beutevektoren
  • MaV203 enthält drei GAL4-induzierbare Reportergene, die vier Phänotypen bereitstellen, um die Identifizierung echter Interaktoren zu erleichtern
  • Die Transformationeffizienz (250 μl Zellen) ergibt >1 x 106 Kolonien
  • Kontroll-DNA-pMAB zur Bestätigung der Transformationseffizienz und Vorbereitung von Auswahlmedien
  • Vorqualifiziertes PEG/Lithium-Acetat zur Maximierung der Anzahl der Transformanten
  • Kompetente Zellen, die mit Träger-DNA formatiert sind, bereits enthalten.
  • F'-Episom fehlt
  • Chemisch kompetent
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz (manuell)
Proteinexpression, Protein-Protein-Interaktionen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, S. cerevisiae Expressionssysteme, Hefe-Expression, Hefe-2-Hybrid
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C).
Nein
Nein
Trockeneis
ProQuest™
Hefezellen
MaV203
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
S. cerevisiae
4 x 0,1 ml