Learn More
Invitrogen™ LB-Agar, Pulver (Lennox-L-Agar)
Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 5 g Natriumchlorid, 12 g SELECT Agar
Marke: Invitrogen™ 22700041
368.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Raumtemperatur | |
LB | |
Trockenkulturmedien | |
2,5 kg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.