Learn More
Invitrogen™ Genomic DNA Purification Tray I
TransPrep Chemistry Protokoll-Komponente
Marke:  Invitrogen™ 4318641
Artikelnummer. 15631762
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses 96 Well-Aufreingigungstablett für genomische DNA (gDNA) wird zur Isolierung genomischer DNA und Gesamt-RNA aus homogenisierten Pflanzen- oder Tiergewebeproben auf der ABI PRISM™ 6100 Nukleinsäure-PrepStation und auf der automatisierten Nukleinsäure-Workstation 6700 verwendet. Es eignet sich auch zur direkten DNA-Isolierung von Lebensmitteln und bakteriellen Proben. Das gDNA-Aufreinigungstablett wird für das TransPrep™ Chemieprotokoll verwendet.
Verwendet mit DNA-Elutionslösung, DNA-Ausfällungslösung 1, DNA-Ausfällungslösung 2, DNA-Waschlösung 1, DNA-Waschlösung 2.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Packung enthält 10 Tabletts.
6100 Nukleinsäure-PrepStation, automatisierte 6700 Nukleinsäure-Workstation
10 Tabletts
96-Well-Platte
Nukleinsäureaufreinigung
Raumtemperatur