Learn More
Invitrogen™ pENTR™/TEV/D-TOPO™ Cloning Kit, with One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Verwenden Sie diese hocheffiziente, fünf-minütige Klonierungsstrategie, um ein PCR-Produkt mit stumpfem Ende in den Vektor zu klonieren
Marke: Invitrogen™ K252520
991.20 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: pENTR/TEV/D-TOPO vector, dNTPs, salt solution, sterile water, universal M13 sequencing primers, OneShot TOP10 Chemically E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid.
Beschreibung
- PCR-Produkte mit stumpfen Enden klonen mit einer Effizienz von über 90 % direktional in den pENTR/TEV/D-TOPO Entry-Vektor und umfassen eine TEV-Protease-abhängige Spaltstelle zur Entfernung von Tags am N-Terminus aus exprimierten Proteinen
- Rasches Hin- und Herschicken klonierter Gene zwischen mehreren Vektorsystemen
- Zuverlässige Leistung
- Für Zugang zum Gateway System eine PCR-Amplifikation des zu untersuchenden Gens durchführen und Produkt direkt an den mitgelieferten mit Topoisomerase geladenen pENTR/SD/D-TOPO Vektor anhängen. Danach 5 Minuten lang inkubieren und die mitgelieferten kompetenten E. coli-Zellen transformieren
- Die resultierenden attL enthaltenden Gateway Entry Klone sind für eine effiziente Rekombination bereit
- Der optimierte pENTR/TEV/D-TOPO-Vektor umfasst eine Detektionsstelle für das Tobaktab-Etch-Virus (TEV) für die proteaseabhängige Spaltung von N-terminalen Tags aus rekombinantem Protein
- Der Vektor verfügt über M13- und T7-Primer-Sequenzierstellen und attL-Rekombinationsstellen, die die PCR-Produkteinführungsstelle flankieren, sodass Klone einfach sequenzgeprüft und in eine Auswahl von Vektoren neu kombiniert werden können
- Ein Kanamycin-Resistenz-Gen und ein pUC-Ursprung dienen der Selektion und hohen Kopiepropagation in E. coli
- Ein vierbasiger Überhang auf den Vektorpaaren mit vierbasiger Sequenz im Vorwärtsprimer der PCR-Reaktion sorgt für Direktionalität hin zur Topoisomerase-Ligationsreaktion
Klonierung, Gateway-Klonierung
Spezifikation
Direktionales TOPO™ | |
20 reactions | |
TOPO-Klonierungskit | |
pENTR |
Das pENTR™⁄TEV-D-TOPO™ Cloning Kit enthält pENTR⁄TEV-D-TOPO™ Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser, universelle M13-Sequenzierprimer, chemische OneShot™ TOP10 E. coli, S.O.C. Medium und ein pUC19 Kontrollplasmid. Lagerung kompetenter E. coli bei -80 °C. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. | |
One Shot™ | |
N-Terminus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.