Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6.2/V5-PL-DEST Mammalian Expression Vector
Entwickelt für hochwertige, konstitutive Expression in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien
Marke: Invitrogen™ 12537162
553.42 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Requires : Gateway™-Entry-Klon, geeignetes Gateway LR Clonase® Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
- Version des pcDNA™6.2/V5-DEST-Vektors ohne Promoter
- attR-Stellen für Gateway-Klonierung
- Kompatibel mit MultiSite Gateway Pro Kits
- C-terminales V5-Tag für einfachen Nachweis
- Blasticidin-Resistenzgen für effiziente und stabile Auswahl
- Ampicillin-Resistenzgen und pUC-Ursprung für Selektion und Erhaltung in E. coli
- Gateway-Klonierung; Zielvektoren haben attR-Stellen für die Rekombination mit jedem attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder UltimateORF-Klon handelt
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Mehrfach-Genexpression, MultiSite Gateway, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Transfektion | |
Keine (ohne Promotor) | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
C-Terminal | |
Gateway™ | |
pcDNA, pDEST, MultiSite Gateway-Vektoren | |
Klonen Sie einen eigenen Promotor, Mehrfach-Genexpression |
Multisite Gateway™ Pro Kits (z. B. Kat.-Nr. 12537-100) | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Säugetiere | |
V5-Epitop-Tag | |
6μ g | |
Gateway™, pcDNA™ |