Learn More
Invitrogen™ β-Gal Staining Kit
Bestimmen Sie den Prozentsatz transfizierter Zellen, die lacZ exprimieren
Marke:  Invitrogen™ K146501
523.60 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10247282
  • 770.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ausreichend Reagenzien für die Färbung von fünfzig 60 mM-Platten. Das Kit enthält 10x PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), X-gal, Färbelösungen A, B und C, 10x Fixierlösung und 10 μg pcDNA 3.1/His/lacZ-Kontrollvektor.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Bakteriengen lacZ wird häufig als Reporterkonstrukt in eukaryotischen Transfektionsexperimenten verwendet
  • Das Genprodukt von lacZ, β-Galactosidase, ist resistent gegen Proteolyse in zellulären Lysaten, und seine Aktivität ist leicht zu messen
  • β-Galactosidase katalysiert die Hydrolyse von X-Gal und erzeugt eine blaue Farbe, die leicht unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden kann
  • Kolorimeter-Messung
Beta-Galactosidase-Assays/Enzym- und Protein-Aktivitätsassays/Proteine, Expression, Isolierung und Analyse/Reporter-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das β-Gal-Färbe-Kit enthält ausreichend Reagenzien zum Färben von fünfzig 60 mm-Platten. Das Kit enthält 10x PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), X-gal, Färbelösungen A, B und C, 10x Fixierlösung und 10 µg pcDNA™ 3.1/His/lacZ-Kontrollvektor. 10x PBS bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten sollten bei -20 °C gelagert werden Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Kolorimetrisch
X-Gal
Beta-Galactosidase
β-Gal (lacZ) Assay
Beta-Gal-Färbekit
1 Kit
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.