Learn More
Invitrogen™ β-Gal Assay Kit
Liefert Reagenzien, die zur schnellen Messung des Spiegels von aktiven β-Galactosidasen erforderlich ist, die in Zellen exprimiert werden, die mit Plasmiden transfiziert wurden, die lacZ-Gene exprimieren
Marke: Invitrogen™ K145501
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg Transport : UN number : 2966 Chem class : 6.1 Pack group : II
Includes:
10x PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), Lysepuffer, Spaltungspuffer, β-Mercaptoethanol, ONPG, Stopppuffer.
Beschreibung
- Das Bakteriengen lacZ wird häufig als Reporterkonstrukt in eukaryotischen Transfektionsexperimenten verwendet
- Das Genprodukt von lacZ, β-Galactosidase, ist resistent gegen Proteolyse in zellulären Lysaten, und seine Aktivität ist leicht zu messen
- β-Galactosidase katalysiert Hydrolyse von β-Galactosidase wie Ortho-Nitrophenyl-D-Galactopyranosid (ONPG)
- Die Hydrolyse von ONPG zu ONP-Anionen erzeugt eine hellgelbe Farbe mit Spitzenabsorption bei 420 nm, die mit einem Spektralphotometer quantifiziert werden kann
- 10.7 Genexpression
- Kolorimeter-Messung
Beta-Galactosidase-Assays, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Das β-Gal-Assay-Kit enthält 10x PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), Lysepuffer, Spaltungspuffer, β-Mercaptoethanol, ONPG, Stopppuffer. Lagerung von ONPG bei -20 °C. Alle anderen Komponenten können bei Raumtemperatur oder +4 °C gelagert werden Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Kolorimetrisch | |
ONPG |
β-Gal (lacZ) Assay | |
Beta-Gal-Assaykit | |
Beta-Galactosidase |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.