Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ MAX CHO Expression System
Schnelle und ertragreiche Produktion von Säugetierproteinen
Marke: Invitrogen™ K900020
Beschreibung
Freestyle MAX Reagent ist ein neuartiges kationisches lipidbasiertes Reagenz, das für die Transfektion von FreeStyle Zellen mit hoher Effizienz entwickelt wurde. Das FreeStyle MAX-Expressionssystem kombiniert GIBCO™ FreeStyle Medien, FreeStyle MAX-Reagenz und entweder FreeStyle CHO-S-Zellen oder FreeStyle 293-Zellen. Die einzige Ausrüstung, die für die Verwendung des FreeStyle MAX-Systems erforderlich ist, sind ein CO2-Inkubator und ein Plattformschüttler mit Schüttelkolben oder einer Spinnerkultur.
- Einfaches, schnelles Protokoll für die transiente Transfektion von CHO- und 293-Zellen in Suspensionskulturen
- Funktionelle Proteine (bis zu Milligramm-Mengen) mit allen posttranslationalen Modifikationen, die in einer Woche produziert werden
- Vereinfachte nachgeordnete Aufreinigung von sezernierten Proteinen mit serumfreiem FreeStyle Medium
- Einfaches Protokoll für die Skalierung der Produktion
- Ersetzen Sie die zeitraubende Erzeugung stabiler Zelllinien in einer Woche durch eine großvolumige funktionelle Proteinproduktion.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Plasmid-Transfektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Transfektion, Transientenproteinproduktion und Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
FreeStyle™ CHO-S-Zellen | |
FreeStyle Zellen in Flüssigstickstoff lagern. FreeStyle MAX-Reagenz bei 2–8°C lagern. FreeStyle CHO-Expressionsmedium, FreeStyle 293-Expressionsmedium und OptiPRO SFM bei 2–8°C im Dunkeln lagern. pCMV SPORT bei -20 C lagern. Unter den empfohlenen Lagerbedingungen ist das Produkt garantiert 6 Monate lang haltbar. Weitere Informationen zur Lagerung finden Sie im Handbuch. | |
Suspensions-Zellkultur | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Säugetiere | |
Proteinproduktion | |
Expressionssystem |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, ohne Serum | |
Transfektion | |
CHO | |
Zellbasierte Expression | |
Proteinexpression | |
Freestyle™ | |
1 Kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.