Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ 293-F-Zellen
Vollständiges Zellkultursystem zur Herstellung großer Mengen von rekombinantem Säugetierprotein
Marke: Invitrogen™ R79007
Beschreibung
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum, xenofrei. Die FreeStyle 293-F-Zelllinie ist abgeleitet von der 293-Zelllinie und für den Einsatz mit FreeStyle MAX 293 Expression System oder FreeStyle 293 Expression System konzipiert. FreeStyle 293-F-Zellen sind angepasst an eine Suspensionskultur im FreeStyle 293 Expression Medium. Die Zellen sind gefroren und können direkt im FreeStyle 293 Expression Medium aufgetaut werden. Die FreeStyle 293-F-Zellline ist als Fläschchen mit 1 ml Zellen erhältlich: 1 x 107 lebensfähige Zellen/ml in 90 % FreeStyle 293 Expression Medium und 10 % DMSO.
Merkmale von FreeStyle 293-F-Zellen:
- Hergestellt aus Kulturen der Master Cell Bank mit niedriger Zellpassage. Kulturen stammen von 293-F-Mutterzellen, die durch Grenzverdünnung umkloniert wurden.
- Die 293 klonal abgeleiteten Kulturen werden unter serumfreien Bedingungen für maximal 30 bis 35 Passagen vermehrt.
- Angepasst an Zellwachstum mit hoher Dichte in serumfreier Suspension; Kultivierung in FreeStyle 293 Expression Medium möglich.
- Zellen zeigen mit FreeStyle MAX-Reagenz hohe Transfektionseffizienz.
- Suspensionskulturen können in FreeStyle 293 Expression Medium transfiziert werden, ohne dass ein Medienwechsel erforderlich ist.
- Ermöglicht die Transfektion von Zellen im großen Maßstab.
- Spannungsgrenze: 0,5– 2,5kV
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Säugetierproteinproduktion, Plasmid-Transfektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Transfektion
Spezifikation
FreeStyle™ 293-F-Zellen | |
293-F | |
Proteinexpression und Transfektion | |
Freestyle™ | |
1 ml |
1 Fläschchen mit 1 x 107 Zellen. In Flüssigstickstoff lagern. | |
Human | |
FreeStyle™ 293 Expression Medium | |
293-F-Zelle | |
FreeStyle™ |