Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele, 2 %
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
Marke: Invitrogen™ G401004
Includes: E-Gel EX 10er-Packungen enthalten 10 Gele.
Requires : Requires the E-Gel iBase™ Power System for running and the E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator for real-time viewing of sample migration.
Beschreibung
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Trennzeit von 15 Minuten (nach Molekulargewicht)
- Verwendung geringerer Probenmengen
- Für die schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
- Ein firmeneigener Farbstoff in den Gelen ist durch sichtbares blaues Licht erregbar und ermöglicht somit die sichere Echtzeitüberwachung der DNA- oder RNA-Migration mit dem E-Gel Safe Imager Echtzeit-Transilluminator.
- Einzelkamm
- Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
- Probenvolumen, 20 μl
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ DNA-Leiter, ultraniedriger Bereich, Century™-Plus RNA-Marker | |
4 % | |
EX Agarose-Gel | |
20 bis 800 bp | |
11-Well | |
10 Gele/Pckg. | |
Raumtemperatur | |
Einzelkamm |
• E-Gel™ EX 10er-Pakete mit 10 Gelen Gele bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 3 Monate stabil. |
|
E-Gel | |
20 µl | |
SYBR Gold | |
Molekulargewicht | |
Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA | |
E-Gel™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.