Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse T Cells Kit
Magnet-Beads und Antikörper-Mix entfernen alle Leukozyten aus Milz- oder Lymphknotenzellen von Mäusen, sodass nur die gewünschten Maus-T-Zellen übrig bleiben
Marke: Invitrogen™ 11413D
1152.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 20 ml Mouse Depletion Dynabeads und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119
Beschreibung
Die negativ isolierten, unberührten Maus-T-Zellen sind rein, lebensfähig und können in jedem Downstream-Prozess verwendet werden.
- Schnelle Isolierung von unberührten Maus-T-Zellen; keine Säulen erforderlich
- Reine und lebensfähige Maus-T-Zellen, die für jeden Downstream-Prozess geeignet ist
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Isolierungsmethode: Negativisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Lymphknoten, Milz
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
- Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (Gesamtpopulation) | |
Kit für die Isolierung von Zellen | |
Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
2 x 10 mL | |
Lymphknoten, Milz | |
1x10^7 Zellen pro Isolierung | |
4,5 μm |
Das Kit enthält: 20 ml Mouse Depletion Dynabeads™ und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Bei bis 8 °C lagern. |
|
Negativisolierung | |
>95 % | |
Forschungsqualität | |
Maus | |
Raumtemperatur | |
Maus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.