Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse CD4 Cells Kit
Kann an die Probengröße angepasst werden
Marke:  Invitrogen™ 11416D
334.05 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10236794
  • 393.00 CHF / 4 Milliliter
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 20 ml Maus Depletions-Dynabeads und 2 ml Antikörpergemisch mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ca. 1 x 10 aus9 Zellen
Beschreibung
Beschreibung
Dynabeads Untouched Maus-CD4-Zellen enthalten sowohl superparamagnetische 4,5 μm große Dynabeads (mit einem kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenen polyklonalen Schaf-Anti-Ratte-IgG-Antikörper) als auch eine Mischung monoklonaler Antikörper. Diese Kombination wurde für die Depletion von CD4-negativen Leukozyten aus Einzelzellsuspensionen aus der Milz oder Lymphknoten von Mäusen entwickelt. Nach dem Depletionsverfahren sind die negativ isolierten, unberührten Maus-CD4+-Zellen rein, lebensfähig und können in jedem Downstream-Prozess verwendet werden.
  • Schnelle Isolierung der unberührten Maus-CD4
  • T-Zellen – keine Säulen erforderlich
  • Die reinen und lebensfähigen Maus-CD4+-T-Zellen sind für jeden Downstream-Prozess geeignet
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Maus
  • Probentyp: Lymphknoten, Milz
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T-Zellen (CD4)
Kit für die Isolierung von Zellen
Negativisolierung
DYNAL™, Dynabeads™
4 ml
Lymphknoten, MNC, Milz
Maus
Das Kit enthält: 4 ml Mouse Depletion Dynabeads™ und 0,4 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Zellen
Verarbeitet 2 x 10^8 Zellen
Forschungsqualität
Maus
Raumtemperatur
4,5 μm
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.