Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Isolation Reagent (from cell culture)
Ermöglicht die Isolierung von CD9-positiven extrazellulären Vesikeln wie Exosomen aus angereicherten Zellkulturmedien
Marke:  Invitrogen™ 10614D
518.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15450544
  • 610.00 CHF / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Exosome-Human CD9 Isolation Reagent (aus Zellkultur) liefert eine hochreine Exosomen-Subpopulation mit einfacher Skalierbarkeit des Protokolls. Nach der Isolierung der spezifischen Exosomen-Subpopulation können die ECVs mit Methoden wie Western Blotting, qPCR oder Hochdurchsatzsequenzierung weiter untersucht werden.
  • Minimaler manueller Eingriff bei der spezifischen Isolierung von Exosomen
  • Für die meisten nachgelagerten Analysen geeignet
  • Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Exosomen/ECV-Population aus mehreren Subpopulationen besteht, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen haben
  • Mithilfe der immunaffinitätsbasierten magnetischen Dynabeads Trennungstechnologie können diese Subpopulationen selektiv isoliert und untersucht werden
  • Exosomen in Zellkulturmedien müssen zuerst angereichert werden
  • Dies kann schnell und effizient mit dem Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) oder herkömmlicher Ultrazentrifugation erfolgen
  • Nach der Anreicherung werden spezifische Exosomen durch Bindung an die Oberfläche magnetischer Beads isoliert
  • Zusätzlich zu ihrer hochwertigen Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und Stabilität ermöglichen Dynabeads aufgrund der Farbe der Magnet-Beads das Erkennen der Proben während der Handhabung
  • Wenn ein Probenröhrchen in den Magneten eingesetzt wird, werden an die Beads gebundene Exosomen seitlich an das Röhrchen gezogen. Dies ermöglicht eine einfache Trennung und einen einfachen Pufferwechsel
  • Proben- und Bead-Volumen können entsprechend der Probengröße oder der Downstream-Prozesse problemlos skaliert werden
Sorgfältiges Mischen garantiert, dass sich die Magnet-Beads nicht im Probenröhrchen absetzen. Für optimales Mischen wird ein Mischer empfohlen, der sowohl Neigung als auch Drehung ermöglicht.
Zellanalyse, Isolierung von Exosomen, Exosomen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Dynabeads™
Zellkulturen
Isolationsreagenz
2 mL
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.