Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human EpCAM Isolation Reagent (from cell culture)
Ermöglicht die Isolierung von EpCAM-positiven extrazellulären Vesikeln wie Exosomen aus angereicherten Zellkulturmedien
Marke:  Invitrogen™ 10618D
508.30 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15470544
  • 598.00 CHF / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Exosome-Human EpCAM Isolation Reagent (aus Zellkultur) erhalten Sie eine hochreine Exosomuntermenge mit einfacher Protokollskalierbarkeit. Nach der Isolierung kann die spezifische Subpopulation von Exosomen mithilfe von Methoden wie Western Blotting, qPCR oder Sequenzierung der nächsten Generation weiter untersucht werden.
  • Minimaler manueller Eingriff bei der spezifischen Isolierung von Exosomen
  • Für die meisten nachgelagerten Analysen geeignet
  • Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Exosomen/ECV-Population aus mehreren Subpopulationen besteht, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen haben
  • Mithilfe der immunaffinitätsbasierten magnetischen Dynabeads Trennungstechnologie können diese Subpopulationen selektiv isoliert und untersucht werden
  • Exosomen in Zellkulturmedien müssen zuerst angereichert werden
  • Dies kann schnell und effizient mit dem Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) oder herkömmlicher Ultrazentrifugation erfolgen
  • Nach der Anreicherung werden spezifische Exosomen durch Bindung an die Oberfläche magnetischer Beads isoliert
  • Zusätzlich zu ihrer hochwertigen Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und Stabilität ermöglichen Dynabeads aufgrund der Farbe der Magnet-Beads das Erkennen der Proben während der Handhabung
  • Wenn ein Probenröhrchen in den Magneten eingesetzt wird, werden an die Beads gebundene Exosomen seitlich an das Röhrchen gezogen. Dies ermöglicht eine einfache Trennung und einen einfachen Pufferwechsel
  • Proben- und Bead-Volumen können entsprechend der Probengröße oder der Downstream-Prozesse problemlos skaliert werden
Sorgfältiges Mischen garantiert, dass sich die Magnet-Beads nicht im Probenröhrchen absetzen. Für optimales Mischen wird ein Mischer empfohlen, der sowohl Neigung als auch Drehung ermöglicht.
Zellanalyse, Isolierung von Exosomen, Exosomen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Dynabeads™
Zellkulturen
Isolationsreagenz
2 mL