Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD81 Isolation Reagent (from cell culture)
Ermöglicht die Isolierung von CD81-positiven extrazellulären Vesikeln wie Exosomen aus angereicherten Zellkulturmedien
Marke: Invitrogen™ 10616D
515.10 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Exosome-Human CD81 Isolation Reagent (aus Zellkultur) liefert eine hochreine Exosomen-Subpopulation mit einfacher Skalierbarkeit des Protokolls. Nach der Isolierung der spezifischen Exosomen-Subpopulation können die ECVs mit Methoden wie Western Blotting, qPCR oder Hochdurchsatzsequenzierung weiter untersucht werden.
- Minimaler manueller Eingriff bei der spezifischen Isolierung von Exosomen
- Für die meisten nachgelagerten Analysen geeignet
- Neuere Studien deuten darauf hin, dass die Exosomen/ECV-Population aus mehreren Subpopulationen besteht, die möglicherweise unterschiedliche Funktionen haben
- Mithilfe der immunaffinitätsbasierten magnetischen Dynabeads Trennungstechnologie können diese Subpopulationen selektiv isoliert und untersucht werden
- Exosomen in Zellkulturmedien müssen zuerst angereichert werden
- Dies kann schnell und effizient mit dem Isolierungsreagenz für Gesamtexosomen (aus Zellkulturmedien) oder herkömmlicher Ultrazentrifugation erfolgen
- Nach der Anreicherung werden spezifische Exosomen durch Bindung an die Oberfläche magnetischer Beads isoliert
- Zusätzlich zu ihrer hochwertigen Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und Stabilität ermöglichen Dynabeads aufgrund der Farbe der Magnet-Beads das Erkennen der Proben während der Handhabung
- Wenn ein Probenröhrchen in den Magneten eingesetzt wird, werden an die Beads gebundene Exosomen seitlich an das Röhrchen gezogen. Dies ermöglicht eine einfache Trennung und einen einfachen Pufferwechsel
- Proben- und Bead-Volumen können entsprechend der Probengröße oder der Downstream-Prozesse problemlos skaliert werden
Sorgfältiges Mischen garantiert, dass sich die Magnet-Beads nicht im Probenröhrchen absetzen. Für optimales Mischen wird ein Mischer empfohlen, der sowohl Neigung als auch Drehung ermöglicht.
Zellanalyse, Isolierung von Exosomen, Exosomen
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Dynabeads™ | |
Zellkulturen |
Isolationsreagenz | |
2 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.