Learn More
Invitrogen™ DDM (n-Dodecyl-β-D-Maltosid) (10 %)
Reinigungslösung zur Vorbereitung von nativen Proteinproben für die Verwendung mit dem NativePAGE™ Gelsystem
Marke: Invitrogen™ BN2005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Reinigungslösung verbessert die Löslichkeit hydrophober und membraner Proteine während der Probenvorbereitung
- Proben, die mit 10 % DDM und 5 % Digitonin bzw. dem NativePAGE Probenvorbereitungskit vorbereitet wurden, sind kompatibel mit NativePAGE Novex Bis-Tris-Gelen für native Elektrophorese und zeigen dabei eine erhöhte Auflösung und reduzierte Streifenbildung
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
1 ml Lösung. Bei +4 °C lagern. | |
Flüssig | |
DDM |
DDM | |
1 mL | |
Nasseis |