Learn More
Invitrogen™ dATP (10 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke: Invitrogen™ 18252015
140.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in Tris-HCl (pH 7,5). Das 10 mm dNTP-Gemisch enthält alle vier dNTPs mit einer Endkonzentration von je 10 mm.
Beschreibung
10 mm dNTP-Gemischmix, dATP, dCTP, dGTP und dTTP (2'-Deoxynucleosid 5'-Triphosphate) eignen sich für PCR, Sequenzierung, Nick-Übersetzung, Fill-in, cDNA-Synthese and TdT-Tailing-Reaktionen sowie als Verdünnung für dNTPs mit Radiomarkierung.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern. | |
Unmarkiert | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
10 mmol |
Flüssig | |
250 μl | |
Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification |