Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Keine aggressiven oder potenziell störenden Reagenzien
60.25 CHF - 1310.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp | Spin-Säule |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Format | Kit |
Isolation Technology | ChargeSwitch™ Chemie |
Probentyp | Bakterienkultur |
Includes: Miniprep Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10797483
|
Invitrogen™
CS30010 |
10 Aufreinigungen |
60.25 CHF
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10717843
|
Invitrogen™
CS30250 |
250 Aufreinigungen |
1310.00 CHF
250 Ansätze |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10707493
|
Invitrogen™
CS30050 |
50 Aufreinigungen |
343.00 CHF
50 Ansätze |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit erzeugt qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird.
- 100 % ethanolfreies, guanidiniumfreies, von organischen Verbindungen freies, wässriges Protokoll für eine sicherere, rationellere Methode
- Saubereres gereinigtes Produkt für verbesserte Leistung in Downstream-Prozessen
- Gebrauchsfertiges, komplettes Kit für einen schnellen, problemlosen Start
- Ideal für die Reinigung von Plasmid-DNA aus 1–5 ml Bakterienkulturen über Nacht, wodurch bis zu 20 μg Plasmid-DNA entsteht
DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spin-Säule | |
Kit | |
Bakterienkultur | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
ChargeSwitch™ | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
Plasmid-DNA | |
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MiniPrep-Kit | |
Plasmid-DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.