Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Tissue Kit
Keine gefährlichen Chemikalien, Zentrifugation oder Vakuumkammern erforderlich
Marke: Invitrogen™ CS11204
173.34 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Includes:
- ChargeSwitch Lysepuffer (L13)
- ChargeSwitch Lysepuffer (L15)
- ChargeSwitch Magnetische Beads
- Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
- RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
- ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N5)
- ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
- ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Beschreibung
Das ChargeSwitch gDNA-Mini-Gewebekit nutzt die Magnet-Bead-Technologie für eine schnelle und effiziente Isolierung genomischer DNA aus Gewebemengen von 10–25 mg (z. B. Mausschwanz, Milz, Knochen und Haar) innerhalb von weniger als 15 Minuten nach der Probenvorbereitung und Lyse.
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Verbesserte Leistung mit mitgeliefertem Magnetgestell
- Saubereres gereinigtes Plasmid für optimale Leistungsfähigkeit bei nachgeschalteten Prozessen
- Hochwertige Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute
- Kompatibel mit MagnaRack™ Magnetständer
- Verbesserte Leistung in anspruchsvollen nachgelagerten Anwendungen
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus tierischen Geweben & Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Gewebekits werden ungekühlt geliefert. Nach Erhalt sollten die Proteinase K und die RNase A bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Komponenten: ChargeSwitch™ Lysepuffer (L13) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L15) ChargeSwitch™ Magnetische Beads Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin) RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Mini | |
Weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall, weniger gefährlich | |
ChargeSwitch™ | |
25 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Kit | |
Gewebe | |
PCR, Southern-Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
gDNA Mini-Gewebekit | |
Raumtemperatur | |
15 min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.