Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Micro Tissue Kit
Kit enthält die erforderlichen Reagenzien
Marke: Invitrogen™ CS11203
232.67 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Requires : Verwendung von magnetischem Zubehör.
Beschreibung
- Probengröße Maus-Ohrclips von 3-5 mg Gewebe; typischer Ertrag bis zu 5 μg
- Extrem empfindliche Aufreinigung aus lasermikrodissektierten Proben
- Flexibilität eines Protokolls über Nacht oder eines schnellen Protokolls
- Zuverlässiges PCR-Leistungsverhalten aus einer Reihe von Mikrogewebeproben
- ChargeSwitch gDNA Mikrogewebe-Kit bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, die für die Aufreinigung hochwertiger DNA aus kleinsten lasermikrodissektierten Gewebeproben und Maus-Ohrklemmen erforderlich ist
- Vermeidet die Einführung von Enzym-Inhibitoren, die nachgeschaltete Anwendungen bei sehr niedrigen DNA-Konzentrationen häufig einschränken können
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus tierischen Geweben & Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
PCR, Southern-Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
50 Aufreinigungen | |
gDNA Mikro-Gewebekit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Gewebe | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |