Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET101 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Liefert Protein von Interesse in einer Menge von mehr als 50 % des gesamten Zellproteins in E. coli
Marke: Invitrogen™ K10101
1130.16 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 200 ng linearisierter, Topoisomerase I-aktivierter Champion pET-Vektor; steriles Wasser; dNTPs; 10x-PCR-Puffer; Salzlösung; Kontroll-Template und -Primer; Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening sowie eine Expressionskontrolle. Die TOP10-Box enthält einundzwanzig 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid.
Beschreibung
- Basierend auf T7-Expressionsvektoren, die ursprünglich von Studier und Kollegen entwickelt wurden, wird eine starke Expression erreicht, da die T7-RNA-Polymerase prozessiver ist als die native E. coli-RNA-Polymerase und sie der Transkription von Genen von Interesse gewidmet ist
- Die Proteinproduktion wird im System durch den Expressionsstamm BL21 Star E. coli weiter verbessert, der die Stabilität von mRNA-Transkripten signifikant verbessert und die Proteinexpression auf das bis zu Zehnfache erhöht
- Vereinfachte, effiziente direktionale TOPO-Klonierung ermöglicht das schnelle Einfügen eines ChampionspET-Expressionsvektors
- Verfügen über linearisierte mit Topoisomerase I aktivierte ChampionpET Expressionsvektoren für direktionale Klonierung innerhalb von fünf Minuten
- Die Technologie der direktionalen TOPO-Klonierung erleichtert die Genexpression, da ein Proofreading-Enzym für die PCR verwendet wird, was zu weniger Fehlern bei den klonierten Genen führt
- Mehr als 90 % der Klone weisen die korrekte Ausrichtung für die Genexpression auf, wodurch die Zeit für das Kolonie-Screening reduziert wird
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
T7, lacO | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
E. coli | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
20 reactions | |
One Shot™ |
IPTG | |
TOPO Expressionskit | |
Jedes Champion™ pET-direktionale TOPO™ Expressionskit wird als komplettes Expressionssystem geliefert. Die Box für die direktionale TOPO™ Expression enthält 200 ng linearisierten, mit Topoisomerase I aktivierten Champion™ pET-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kochsalzlösung, Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die One Shot™ BL21 Star™(DE3)-Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Kits mit Lumio™ Technologie enthalten 20 µl Lumio™ Detektionsreagenz. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
BL21 Star™(DE3) | |
Zellbasierte Expression | |
Direktionales TOPO™ | |
pET |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.