Learn More
Invitrogen™ BloodPrep™ DNA Purification Solution
Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich genomischer DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse.
Marque:  Invitrogen™ 4342775
1101.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Code produit. 15601772
  • 1468.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Die BloodPrep™ DNA-Aufreinigungslösung ist eine Zelllyse- und DNA-Aufreinigungslösung für Vollblut von allen Tierarten, kultivierte Zellen und buccale Tupfer zur Verwendung mit BloodPrep™ DNA-Chemie.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bei Raumtemperatur lagern.
BloodPrep™
Raumtemperatur
Nukleinsäureaufreinigung
1000 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats