Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kit with EmGFP
Vereint die Vorteile herkömmlicher RNAi-Vektoren (stabile Expression und Möglichkeit der viralen Übertragung) mit der Fähigkeit zur gewebespezifischen Expression und zum Knockdown mehrerer Ziele desselben Transkripts
Marke: Invitrogen™ K493600
Includes: Das BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi-Expressionsvektorkit besteht aus zwei Boxen. Die Klonierungsbox enthält linearisierte pcDNA™6.2-GW/miR, 10 x Annealing-Puffer, T4-DNA-Ligase, 5 x DNA-Ligationspuffer, LacZ-Kontroll-Oligo, LacZ-Kontrollplasmid, negatives Kontrollplasmid, DNase/RNase-freies Wasser sowie Primer für die Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierung.
Beschreibung
Der im BLOCK-iT Pol II miR RNAi-Expressionsvektorkit enthaltene pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR Vektor mit EmGFP ist so konzipiert, dass er künstliche miRNAs exprimiert, die eine 100%ige Homologie zu Ihrer Zielsequenz aufweisen und zu einer Zielspaltung führen. Dieser Vektor enthält Seiten- und Schleifensequenzen aus einer endogenen miRNA, die die Exzision der manipulierten miRNA aus einem längeren Pol II Transkript (pre-miRNA) leitet. Mit dem preisgekrönten Invitrogen BLOCK-iT RNAi-Designer erzeugen über 70 % der Konstrukte einen Knockdown von mehr als 70 %. Die Pol II Expression der manipulierten miRNAs sorgt für:
- Starke Expression aus dem CMV Immediate-Early Promotor, mit der Möglichkeit zur Verwendung gewebespezifischer bzw. anderer regulierter Promotoren über MultiSite Gateway™ Rekombination
- Co-cistronische Expression eines Emerald GFP (EmGFP) Reporters im pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR Vektor führt zu einer sehr starken Korrelation der EmGFP-Expression mit der Knockdown-Aktivität Ihrer miRNA
- Kompatibilität mit vielen Invitrogen Gateway Zielvektoren (DEST-Vektoren) für die Genexpression, einschließlich lentiviraler Vektoren für die stabile Transduktion von sich teilenden, sich nicht teilenden und primären Zelltypen, dem Flp-In™ System für die chromosomale Integration an einer einzelnen Stelle und alternativen Reportergen-Fusionskonstrukten
- Expression von mehr als einer manipulierten miRNA auf demselben Transkript, was einen simultanen Knockdown mehrerer Gene und die Erzeugung synthetischer Phänotypen ermöglicht
Für hohe Expression Ihrer miR RNAi-Sequenz enthält der pcDNA6.2-GW/miR Vektor den CMV-Promotor. Sie müssen lediglich eine RefSeq-Zugangsnummer oder eine Nukleotid-Sequenz in den kostenlosen Online-RNAi-Designer BLOCK-iT eingeben und die Software erzeugt optimierte miRNAs als 100%ige Homologa des angestrebten Ziels. Klonierung von miRNA in den Vektor mithilfe eines schnellen Ligationsprotokolls und Transfektion für eine sofortige miRNA-Expression. Die exprimierte miRNA wird von der endogenen Zellmaschinerie im Zellkern verarbeitet (einschließlich Drosha) und anschließend in das Zytoplasma transportiert, wo sie von Dicer weiterverarbeitet wird. Die vollständig verarbeitete miRNA wird dann in RISC integriert, wo sie wie eine siRNA funktioniert und zu einer Spaltung der Ziel-mRNA führt.
Für eine Vielzahl von Expressionsoptionen kann die miRNA-Kassette, die EmGFP, miR flankierende Bereiche und eine mit dem interessierenden Target homologe miRNA enthält, einfach in eine Vielzahl von DEST-Vektoren verschoben werden. Dies geschieht durch Gateway Rekombinationsreaktionen, bei denen die miRNA-Kassette in einen pDONR™ Vektor (BP-Reaktion) und anschließend in einen beliebigen DEST-Vektor (LR-Reaktion) übertragen wird.
Klonierung, Gateway Klonierung, RNAi, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, vektorbasierte RNAi
Spezifikation
RNAi Expressions-Vektorkit | |
Das BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi-Expressionsvektorkit besteht aus zwei Boxen. Die Klonierungsbox enthält linearisierte pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR, 10 x Annealing-Puffer, T4-DNA-Ligase, 5 x DNA-Ligationspuffer, LacZ-Kontroll-Oligo, LacZ-Kontrollplasmid, negatives Kontrollplasmid, DNase/RNase-freies Wasser sowie Primer für die Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierung. Vektoren, Puffer, Kontroll-Oligo und -Plasmid, Wasser sowie Sequenzierungsprimer bei -20 °C lagern. Die One Shot™ Box enthält Transformationsreagenzien, darunter 21 50 µl-Aliquote von One Shot™ TOP10 chemisch kompetenten E. coli, S.O.C-Medium und ein superhelikales pUC19-Kontrollplasmid. Diese Transformationsreagenzien bei -80 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
Konstitutiv | |
miRNA | |
BLOCK-iT RNAi-Vektoren | |
Kit | |
20 Reaktionen |
GFP (EmGFP) | |
Gateway™ | |
Transfektion | |
Blasticidin | |
CMV | |
BLOCK-iT™, Gateway™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.